Learn More
3-azabicyclo[3.3.0]chlorhydrate dʼoctane, 99 %, ACROS Organics
Code produit. 15565986 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15565986
Marque: Thermo Scientific Acros 457700050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 112626-50-3
Formule moléculaire C7H13N·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 147.65
Clé InChI HVZRRRPCVOJOLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride, octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hcl, 3-azabicyclo 3,3,0 octane hcl, 3-azabicyclo 3.3.0 octanehydrochloride, 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, pubchem9779, cis-octahydro-cyclopenta c pyrrole hydrochloride, c7h14ncl, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride;
CID PubChem 21572123
Nom IUPAC 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[c]pyrrole;chlorhydrate
SMILES C1CC2CNCC2C1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Point de fusion 116.0°C to 118.5°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to max. 101.5% min. (Argentometry)
Quantité 5 g
Poids de la formule 147.65
Pourcentage de pureté 99%