Learn More
Chlorhydrate de 3-Azetidinemethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7038765
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
Code produit. 15444218
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H57801.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 928038-44-2 | C4H10ClNO | 123.58 g/mol
3-Azetidinemethanol Hydrochloride is used in the synthesis of human rhinovirus inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 3-azétidineméthanol est utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de rhinovirus humains.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928038-44-2
Formule moléculaire C4H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 123.58
Numéro MDL MFCD08703352
Clé InChI AQUVQGSNKVDBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azetidin-3-ylmethanol hydrochloride, 3-azetidinemethanol hydrochloride, azetidine-3-yl methanol hcl, 3-hydroxymethyl-azetidine hcl, azetidin-3-yl methanol hydrochloride, 3-hydroxymethyl azetidine hydrochloride, 3-azetidinemethanol, hydrochloride 1:1, azetidine-3-yl methanol hydrochloride, pubchem19094, 3-hydroxymethyl azetidine 3
CID PubChem 24801400
Nom IUPAC azétidine-3-ylméthanol ; chlorhydrate
SMILES C1C(CN1)CO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Azetidinemethanol hydrochloride
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 123.58
Pourcentage de pureté 95%