Learn More
3-Acide benzoylpropionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11487967
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11487967
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16636.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2051-95-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2051-95-8
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00002792
Clé InChI KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzoylpropionic acid, 4-oxo-4-phenylbutyric acid, 3-benzoylpropanoic acid, beta-benzoylpropionic acid, benzoylpropionic acid, propanoic acid, 3-benzoyl, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo, 3-benzoylpropionicacid, propionic acid, 3-benzoyl, 4-phenyl-4-oxobutyric acid
CID PubChem 72871
ChEBI CHEBI:64437
Nom IUPAC 4-oxo-4-phenylbutanoic acid
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzoylpropionic acid
Point de fusion 114°C to 120°C
Quantité 25 g
Beilstein 639757
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Benzoylpropionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Benzoylpropionic acid