Learn More
acide 3-benzoxy-4-méthoxybenzoïque, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11307585
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11307585
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05731.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 3-benzyloxy-4-méthoxybenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58452-00-9
Formule moléculaire C15H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 258.27
Numéro MDL MFCD00016526
Clé InChI YPDXIGBSOBESNI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 94057
SMILES COC1=CC=C(C=C1OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxy-4-methoxybenzoic acid
Point de fusion 177°C to 182°C
Quantité 1 g
Beilstein 2660886
Synonyme 3-benzyloxy-4-methoxybenzoic acid, 3-benzyloxy-p-anisic acid, 3-benzyloxy-4-methoxy benzoic acid, 4-methoxy-3-phenylmethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-phenylmethoxy, acmc-20an9h, 3-benzyloxy-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-benzyloxy-4-methoxy, benzoic acid,4-methoxy-3-phenylmethoxy
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 3-(benzyloxy)-4-methoxybenzoic acid
Poids de la formule 258.28
Pourcentage de pureté ≥97%