Learn More
Alfa Aesar™ Acide 3-benzoxycarbonylamino-5-nitrobenzèneboronique, 98 %
Code produit. 15489885
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15489885
Marque: Alfa Aesar™ H52536.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 874219-56-4
Formule moléculaire C14H13BN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 316.08
Numéro MDL MFCD08235090
Clé InChI DNBCLFIDIDSVDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyloxycarbonylamino-5-nitrophenylboronic acid, 3-benzyloxycarbonylamino-5-nitrophenyl boronic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-nitrophenyl boronic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-nitrophenylboronic acid, acmc-209qlh, 3-benzyloxycarbonylamino-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-amino-5-nitrobenzeneboronic acid, cbz protected, 3-nitro-5-phenylmethoxycarbonylamino phenyl boronic acid, carbamic acid, 3-borono-5-nitrophenyl-,c-phenylmethyl ester 9ci
CID PubChem 44119858
Nom IUPAC Acide [3-nitro-5-(phénylméthoxycarbonylamino)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC(NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxycarbonylamino-5-nitrobenzeneboronic acid
Point de fusion 218°C to 220°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 316.08
Pourcentage de pureté 98%