Learn More
Acide 3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11349775
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11349775
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19803.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 284493-65-8
Formule moléculaire C14H17ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 298.74
Numéro MDL MFCD02090708,MFCD03427960
Clé InChI ZPXVKCUGZBGIBW-NSHDSACASA-M
Synonyme 3-boc-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-boc-amino-3-4'-chlorophenyl propioinic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid, 3-n-boc-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, boc-r-3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid
CID PubChem 2734402
Nom IUPAC Acide 3-(4-chlorophényl)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC([O-])=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Point de fusion 179°C to 180°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 299.75
Pourcentage de pureté 97%