Learn More
3-[Boc(méthyl)aminométhyl]azétidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15456778
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15456778
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60310.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1053655-53-0 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1053655-53-0
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.282
Numéro MDL MFCD08061967
Clé InChI IIRJNOLNCXOXOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl azetidin-3-ylmethyl methyl carbamate, 3-n-boc-methylaminomethyl azetidine, tert-butyl n-azetidin-3-ylmethyl-n-methylcarbamate, 3-boc methyl aminomethyl azetidine, tert-butyl azetidin-3-ylmethyl, azetidin-3-ylmethyl neopentyl carbamate, tert-butylazetidin-3-ylmethyl methyl carbamate, azetidin-3-ylmethyl-methyl-carbamic acid tert-buty
CID PubChem 37818419
Nom IUPAC N-(azétidin-3-ylméthyl)-N-méthylcarbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC1CNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[Boc(methyl)aminomethyl]azetidine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 95%