Learn More
3-bromo-1-triméthylsilyl-1 -propyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440278 25 g 25g
15430278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53451.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38002-45-8 | C6H11BrSi | 191.143 g/mol
3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne is used in the preparation of tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid derivatives. It acts as a propargylating agent and used for the alkylation of dianion of beta-keto esters at gamma-carbon. It plays an important role in the synthesis of allenic alcohols and terminal conjugated enynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le3-bromo-1-triméthylsilyl-1-propyne est utilisé dans la préparation de dérivés de l’acide tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique. Il agit comme agent de propargylation et est utilisé pour l’alkylation de dianions d’esters bêta-céto au carbone gamma. Il joue un rôle important dans la synthèse des alcools alléniques et des énynes conjugués terminaux.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38002-45-8
Formule moléculaire C6H11BrSi
Poids moléculaire (g/mol) 191.143
Numéro MDL MFCD00134460
Clé InChI GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r
CID PubChem 642589
Nom IUPAC (3-bromoprop-1-tnyl)(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#CCBr
Spécification
Point d’ébullition 44°C to 45°C (2mmHg)
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne
Quantité 25 g
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.483
Densité 1.17
Formule linéaire BrCH2C≡CSi(CH3)3
Beilstein 2037650
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 191.14
Pourcentage de pureté 98%