Learn More
Acide (3-bromo-2,4,6-triméthylphénylcarbamoyl)méthyliminodiacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046732
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11382877
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16086.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 78266-06-5 | C15H19BrN2O5 | 387.23 g/mol
(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid is used in the diagnostic field of medicine and in the assessment of hepatobillary transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (3-bromo-2,4,6-triméthylphénylcarbamoyl)méthyliminodiacétique est utilisé dans le domaine diagnostique de la médecine et dans l’évaluation du transport hépatobillaire.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78266-06-5
Formule moléculaire C15H19BrN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 387.23
Numéro MDL MFCD00216974
Clé InChI MHPZZZZLAQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mebrofenin, choletec, mebrofenine inn-french, mebrofeninum inn-latin, mebrofenino inn-spanish, unii-7pv0b6ed98, 3-bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl methyliminodiacetic acid, 3-bromomesityl carbamoyl methyl imino diacetic acid, n-2-3-bromo-2,4,6-trimethylphenyl amino-2-oxoethyl-n-carboxymethyl glycine, mebrofenine
CID PubChem 54158
Nom IUPAC Acide 2-[[2-(3-bromo-2,4,6-triméthylanilino)-2-oxoéthyl]-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)C)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid
Point de fusion 192°C to 196°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylsulphoxide and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 387.24
Pourcentage de pureté ≥98%