Learn More
3-Bromo-2,6-diméthoxypyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11446450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446450 25 g 25g
11436450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446450 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27564.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13445-16-4
Formule moléculaire C7H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 218.05
Numéro MDL MFCD08669938
Clé InChI UUTYQBCAEWGFQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3-bromo-2,6-dimethoxy, acmc-1bvd1, ksc495m9b, 2,6-dimethoxy-3-bromopyridine, 2,6-dimethoxyl-3-bromopyridine, 3-bromanyl-2,6-dimethoxy-pyridine, 3-bromo-2 pound not6-dimethoxypyridine
CID PubChem 642860
Nom IUPAC 3-bromo-2,6-diméthoxypyridine
SMILES COC1=NC(=C(C=C1)Br)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2,6-dimethoxypyridine
Quantité 25 g
Poids de la formule 218.05
Pourcentage de pureté 98%