Learn More
3-Bromo-2-éthoxypyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352789 1 g 1g
15413757 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27690.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57883-25-7 | Molecular Formula: C7H8BrNO | Molecular Weight: 202.051 g/mol
3-Bromo-2-ethoxypyridin is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-bromo-2-éthoxypyridine est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57883-25-7
Formule moléculaire C7H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 202.051
Numéro MDL MFCD00234309
Clé InChI KLQBFCAXXZMOLZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10987308
Nom IUPAC 3-bromo-2-éthoxypyridine
SMILES CCOC1=C(C=CC=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-ethoxypyridine
Quantité 1 g
Synonyme 2-ethoxy-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-ethoxy, 3-bromanyl-2-ethoxy-pyridine, 3-bromo-2-ethoxy-pyridine, pubchem6233, bromo-2 ethoxypyridine, 3-bromo-2-ethoxypyridine, pyridine,3-bromo-2-ethoxy
Poids de la formule 202.05
Pourcentage de pureté 95%