Learn More
3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit. p-4391207
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10507883
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTB03755DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 16789-84-7
Formule moléculaire C7H4BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 246.02
Numéro MDL MFCD00051833
Clé InChI BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
CID PubChem 519307
Nom IUPAC 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldéhyde
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.02
Pourcentage de pureté 97%