Learn More
3-bromo-4 -fluorophénole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7053929
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15458268
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61702.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27407-11-0
Formule moléculaire C6H4BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 190.999
Numéro MDL MFCD03425884
Clé InChI QWTULQLVGNZMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-4-fluoro, pubchem1486, acmc-1cmha, ksc201s9b, 3-bromanyl-4-fluoranyl-phenol
CID PubChem 2783381
Nom IUPAC 3-bromo-4-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-fluorophenol
Couleur Jaune à vert
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 191
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline