Learn More
3-Bromo-4-heptanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11300046
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 11300046
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32094.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 42330-10-9 | C7H13BrO | 193.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42330-10-9
Formule moléculaire C7H13BrO
Poids moléculaire (g/mol) 193.08
Numéro MDL MFCD09757526
Clé InChI SFKVBRLKXVRUQW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-bromo-4-heptanone, 4-heptanone, 3-bromo
CID PubChem 11469593
Nom IUPAC 3-bromoheptan-4-one
SMILES CCCC(=O)C(Br)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-heptanone
Densité 1.248
Point d’ébullition 39°C (1 mmHg)
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 193.08
Pourcentage de pureté 98%