Learn More
3-bromo-4-méthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441429 5 g 5g
15451429 250 mg 250mg
15431429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64296.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 82257-09-8 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
3-Bromo-4-methoxypyridine acid is used as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-bromo-4-méthoxypyridine est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (9,8 g/l).
Remarques
Conservation au congélateur (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82257-09-8
Formule moléculaire C6H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 188.024
Numéro MDL MFCD05664024
Clé InChI DSFJKFHIMBVWAV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 642827
Nom IUPAC 3-bromo-4-méthoxypyridine
SMILES COC1=C(C=NC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methoxypyridine
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Beilstein 1423610
Synonyme 3-bromo-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-bromo-4-methoxy, pyridine,3-bromo-4-methoxy, pubchem6686, 4-methoxy-3-bromopyridine, acmc-209po0, abbypharma ap-17-5958
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (9.8g/L).
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide