Learn More
Acide 3-bromo-4-méthylbenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480403
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11480403
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11496.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7697-26-9 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
3-Bromo-4-methylbenzoic acid has been used in the synthesis of biphenyl amides, 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosides. It is also used as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-bromo-4-méthylbenzoïque a été utilisé dans la synthèse d’amides biphényles, de dérivés de l’acide 2-benzazépine-4-acétique, comme analogue de l’antagoniste puissant et non peptidique GPIIb/IIIa, et de glucosides aryles C O-spirokétaux. Il est également utilisé comme agent catalytique et additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-26-9
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00002488
Clé InChI ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-methylbenzoicacid, 3-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid, bromo-p-toluic acid, pubchem3806, bromo-para-toluic acid, 3-bromo4-methylbenzoic acid, acmc-1bg95, akos bbb/219
CID PubChem 82130
Nom IUPAC Acide 3-bromo-4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=C(C=C1Br)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Point de fusion 206°C to 211°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1936510
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Bromo-4-methylbenzoic acid