Learn More
3-bromo-4-méthylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030248
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11303019
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27806.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 42872-74-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42872-74-2
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.05
Numéro MDL MFCD06797818
Clé InChI VXUMRYMTYKDWMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-cyanotoluene, 4-methyl-3-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methylbenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methyl-benzonitrile, bromo p tolunitrile, bromo-p-tolunitrile, bromo-p-toluonitrile, 3-bromo-p-tolunitrile, pubchem11163
CID PubChem 14004840
Nom IUPAC 3-bromo-4-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=C(Br)C=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methylbenzonitrile
Point de fusion 39°C to 43°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 97%