Learn More
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15435447
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15435447
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32692.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 3-Bromo-5-fluorobenzoïque est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 176548-70-2
Formule moléculaire C7H3BrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 218.00
Numéro MDL MFCD01569540
Clé InChI KLSLJMGWUPAQGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-bromo-3-fluorobenzoic acid, 3-fluoro-5-bromobenzoic acid, 3-bromo-5-fluorobenzoicacid, 5-fluoro-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro benzoic acid, buttpark 24\01-97, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro, pubchem2154, acmc-1c8tm
CID PubChem 2773339
Nom IUPAC Acide3-bromo-5-fluorobenzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Point de fusion 141°C to 145°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 219.01
Pourcentage de pureté 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt