Learn More
3-bromo-5-fluorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028667
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 11342009
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26066.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 179898-34-1 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 179898-34-1
Formule moléculaire C7H3BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 200.01
Numéro MDL MFCD04038227
Clé InChI IADLVSLZPQYXIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-5-fluorobromobenzene, 3-bromo 5-fluorobenzonitrile, 3-bromo-5-fluoro-benzonitrile, 3-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem3220, acmc-209yem, 3-fluoro-5-bromobenzonitile
CID PubChem 2783330
Nom IUPAC 3-bromo-5-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC(Br)=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 200.01
Pourcentage de pureté 98%