Learn More
3-bromo-5 -fluorophénole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7036854
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15461498
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55288.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 433939-27-6 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 433939-27-6
Formule moléculaire C6H4BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 190.999
Numéro MDL MFCD07783710
Clé InChI JCPJGUPQZDEZQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-bromophenol, 5-bromo-3-fluorophenol, 3-bromo-5-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-5-fluoro, pubchem4129, acmc-1apwb, ksc493m6t, 3-bromo-5-fluorophenol
CID PubChem 21904636
Nom IUPAC 3-bromo-5-fluorophénol
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-fluorophenol
Point de fusion 36°C to 40°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Poids de la formule 191
Pourcentage de pureté 97%