Learn More
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline (3-Amino-5-bromobenzotrifluorure), Mikromol™
Description
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline (3-Amino-5-bromobenzotrifluorure)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 54962-75-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H5 Br F3 N |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzenamine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)-, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 3-Amino-5-bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 3-bro-5-(trifluorométhyl)aniline |
| Show More |