Learn More
3-Bromoanisole, Mikromol™
Code produit 30052430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052430 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052430 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0007.05
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-bromoanisole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoanisole
CAS 2398-37-0
Noms d’analytes ou de composants 3-Bromoanisole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 Br O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3-Bromoanisole
Formule InChI InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES COc1cccc(Br)c1
Nom IUPAC 1-bro-3-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 187.03
Quantité 100 mg
Poids de la formule 185,968 g/mol