Learn More
Chlorure de 3-bromobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4089612 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10603035
Marque: Thermo Scientific Acros 397450050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1711-09-7 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1711-09-7
Formule moléculaire C7H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 219.46
Numéro MDL MFCD00000669
Clé InChI PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574
CID PubChem 74377
Nom IUPAC Chlorure de 3-bromobenzoyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzoyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.6660g/mL
Point d’ébullition 247°C to 251°C
Point d’éclair 107°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4COCl
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.666
Poids de la formule 219.46
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.