Learn More
3-bromobenzylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10078269 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
Code produit. 10078269
Marque: Thermo Scientific Acros 428960010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10269-01-9 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10269-01-9
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.05
Numéro MDL MFCD01026119
Clé InChI SUYJXERPRICYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzylamine, 3-bromophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-bromo, 3-bromophenyl methylamine, m-bromobenzylamine, 1-3-bromophenyl methanamine, 3-bromo-benzylamine, 3-bromobenzenemethanamine, 3-bromobenzyl amine, pubchem21109
CID PubChem 457587
Nom IUPAC (3-bromophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzylamine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.05
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromobenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.