Learn More
3-bromocyclohexène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10326741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
Code produit. 10326741
Marque: Thermo Scientific Acros 335120100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1521-51-3 | C6H9Br | 161.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1521-51-3
Formule moléculaire C6H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 161.04
Numéro MDL MFCD00013775
Clé InChI AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene
CID PubChem 137057
Nom IUPAC 3-bromocyclohexène
SMILES C1CC=CC(C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromocyclohexene
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Densité 1.3800g/mL
Point d’ébullition 64.0°C to 65.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5280 to 1.5320
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 1.38
Poids de la formule 161.04
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromocyclohexene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.