Learn More
3-bromofurane, 97 %, stab. avec 0,5 % de carbonate de calcium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405567
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11405567
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23543.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22037-28-1 | C4H3BrO | 146.97 g/mol
3-Bromofuran was a synthesis reagent used in the preparation of 2-substituted 3-furfurals. It was also used in the synthesis of 5,6-dehydronorcantharidins. It is one of the volatile metabolites discussed in studies for detecting and discriminating diseases of onion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromofurane est un réactif de synthèse utilisé dans la préparation de 3-furfurals 2-substitués. Il a également été utilisé dans la synthèse de 5,6-déshydratonorcantharidines. Il s’agit de l’un des métabolites volatils discutés dans les études de détection et de discrimination des maladies de l’oignon.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart de la chaleur et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22037-28-1
Formule moléculaire C4H3BrO
Poids moléculaire (g/mol) 146.97
Numéro MDL MFCD00005347
Clé InChI LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
CID PubChem 89164
Nom IUPAC 3-bromofurane
SMILES BrC1=COC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromofuran
Note relative au nom stabilized with 0.5% calcium carbonate
Densité 1.635
Point d’ébullition 102°C to 104°C
Point d’éclair 3°C (37°F)
Indice de réfraction 1.496
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 105337
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water.
Poids de la formule 146.98
Pourcentage de pureté 97%