Learn More
3-butén-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11380194
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11380194
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00767.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-27-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
3-Buten-1-ol is employed in a study of the Mn-catalyzed hydrohydrazination of olefins. Also used in a study of the conversion of propargylic acetates to ethers catalyzed by ferric chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Buten-1-ol est utilisé dans une étude de l’hydrohydrazination catalysée de Mn des oléfines. Également utilisé dans une étude de la conversion des acétates propargyliques en éthers catalysés par du chlorure ferrique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-27-0
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.107
Numéro MDL MFCD00002959
Clé InChI ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene
CID PubChem 69389
Nom IUPAC but-3-en-1-ol
SMILES C=CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Buten-1-ol
Densité 0.841
Point d’ébullition 113°C to 114°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Indice de réfraction 1.421
Quantité 5 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1633504
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté ≥98%