Learn More
3-Butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359509
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
5g
Code produit. 11359509
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11477.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 927-74-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
3-butyn-1-ol is used in the study of a palladium-catalyzed coupling with beta-tetrionic acid bromide to prepare alkynyl substituted furanones. It is also used to prepare Markovnikov addition product. Further, it is used as an intermediate of an active pharmaceutical ingredient such as fexofenadine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-butyn-1-ol est utilisé dans l’étude d’un couplage catalysé par le palladium avec du bromure d’acide bêta-tétronique pour préparer des furanones substituées par un alkynyle. Il est également utilisé pour préparer le produit d’addition de Markovnikov. De plus, il est utilisé comme intermédiaire d’un principe actif pharmaceutique tel que la fexofénadine.
Solubilité
Miscible aux alcools et aux solvants organiques. Immiscible aux solvants à base d’hydrocarbures aliphatiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les anhydrides d’acides et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927-74-2
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.091
Numéro MDL MFCD00002955
Clé InChI OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-butyn-1-ol, 3-butynol, 3-butyne-1-ol, 4-hydroxy-1-butyne, 3-butynyl alcohol, 1-butyn-4-ol, 2-hydroxyethylacetylene, homopropargyl alcohol, 2-hydroxyethyl acetylene, 4-hydroxy-butyne
CID PubChem 13566
ChEBI CHEBI:27444
Nom IUPAC but-3-yn-1-ol
SMILES C#CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Butyn-1-ol
Point de fusion -63°C
Densité 0.927
Point d’ébullition 129°C to 130°C
Point d’éclair 36°C (96°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire HC≡CCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4405
Quantité 5 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 773710
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols and organic solvents. Immiscible with aliphatic hydrocarbon solvents.
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté ≥98%