Learn More
3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine-2-ium-2-yl]propanoate, Mikromol™
Code produit 30049399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049399 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049399 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1106.140025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine-2-ium-2-yl]propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate
CAS 2531288-23-8
Noms d’analytes ou de composants 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H17 Cl F N3 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-[8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-2-ium-2-yl]-4-hydroxy-4-oxo-butanoate, 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate, 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepinium, 8-chloro-2-(1,2-dicarboxyethyl)-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-, inner salt, Midazolam Maleic Acid Addukt
Formule InChI InChI=1S/C22H17ClFN3O4/c1-12-26(19(22(30)31)9-20(28)29)11-14-10-25-21(15-4-2-3-5-17(15)24)16-8-13(23)6-7-18(16)27(12)14/h2-8,11,19H,9-10H2,1H3,(H-,28,29,30,31)
SMILES Cc1[n+](cc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12)C(CC(=O)O)C(=O)[O-]
Nom IUPAC 2-[8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-2-io-2-il]-4-hidroxi-4-oxo-butanoato
Poids moléculaire (g/mol) 441.84
Quantité 25 mg
Poids de la formule 441,0892 g/mol