Learn More
3-carène, 90 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10487212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
25mL
Code produit. 10487212
Marque: Thermo Scientific Acros 367960250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13466-78-9 | C10H16 | 136.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13466-78-9, 138-86-3, 127-91-3, 99-86-5
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.23
Numéro MDL MFCD00001315
Clé InChI BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carene, carene, 3,7,7-trimethylbicyclo 4.1.0 hept-3-ene, delta-3-carene, monoterpenes, alpha-carene, bicyclo 4.1.0 hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl, +--delta3-carene, + car-3-ene, +--3-carene
CID PubChem 26049
ChEBI CHEBI:35661
Nom IUPAC 4,7,7-triméthylbicyclo[4.1.0]hept-3-ène
SMILES CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Carene
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8640g/mL
Point d’ébullition 166°C to 170°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4720 to 1.474
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 94
Merck Index 15, 1835
Gravité spécifique 0.864
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Stabilisateur 0.01% alpha-Tocopherol
Poids de la formule 136.23
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide