Learn More
(+)-3-carène,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16388297 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
Code produit. 16388297
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 498-15-7 | C10H16 | 136.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-15-7
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00066417
Clé InChI BQOFWKZOCNGFEC-BDAKNGLRSA-N
Nom IUPAC (1S,6R)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
SMILES CC1=CC[C@@H]2[C@H](C1)C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-3-Carene
Densité 0.8650 g/mL
Point d’ébullition 170.0°C
Point d’éclair 46°C
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.865
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in benzene, acetone, ethanol
Poids de la formule 136.23
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-3-Carene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene