Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 96-24-2 |
| Densité | 1.32 g/cm3 |
| Point d’éclair | 113°C |
| Forme physique | Liquide visqueux |
| Point d’ébullition | 216°C to 219°C |
| Industry Type | ALIPHATIQUES |
| Quantité | 100 mg |
| Qualité | Étalon analytique |