Learn More
3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine, Mikromol™
Code produit 17972056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17972056 25 mg 25mg
17912776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17972056 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0545.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
CAS 32943-25-2
Noms d’analytes ou de composants 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H12 Cl N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP), Clomipramine Imp. F (EP), Clomipramine USP Related Compound F, Clomipramine USP RC F, 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Related Compound F, Clomipramine Hydrochloride Impurity F, Clomipramine Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
SMILES Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1
Nom IUPAC 2-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzépine
Poids moléculaire (g/mol) 229.7
Quantité 25 mg
Poids de la formule 229,0658 g/mol