Learn More
3-chloro-2,6-diméthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435876
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11435876
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22232.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26829-77-6 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
3-cyano- 2,4-dimethylchlorobenzene was obtained from 3-Chloro-2,6-dimethylaniline which upon hydrolysis gives acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Cyano-2,4-diméthylchlorobenzène a été obtenu à partir de 3-Chloro-2,6-diméthylaniline, qui donne de l’acide lors de l’hydrolyse.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26829-77-6
Formule moléculaire C8H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 155.625
Numéro MDL MFCD02683086
Clé InChI FGMXFOTYCHZCLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2,6-dimethyl-phenylamine, acmc-20an7h, 3-chloro-2,6-xylidine, 3-chloro-2,6-dimethylphenylamine, 3-chloranyl-2,6-dimethyl-aniline, benzenamine,3-chloro-2,6-dimethyl
CID PubChem 7023016
Nom IUPAC 3-chloro-2,6-diméthylaniline
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2,6-dimethylaniline
Point de fusion 30°C to 32°C
Point d’ébullition 136°C to 138°C (17 mmHg)
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 155.63
Pourcentage de pureté 99%