Learn More
3-Chloro-2-butanone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11486810
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11486810
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14158.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4091-39-8 | C4H7ClO | 106.549 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4091-39-8
Formule moléculaire C4H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 106.549
Numéro MDL MFCD00000865
Clé InChI OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-butanone, 2-butanone, 3-chloro, 3-chlorobutanone, 1-acetyl-1-chloroethane, 1-chloroethyl methyl ketone, 2-chloro-3-butanone, 2-butanone, 3-chloro-, +, chloro-mek, 3-chloro-2-butanon, 3-chlorobutan-2-on
CID PubChem 20026
Nom IUPAC 3-chlorobutane-2-one
SMILES CC(C(=O)C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-butanone
Point de fusion <-60°C
Densité 1.055
Point d’ébullition 113°C to 116°C
Point d’éclair 28°C (82°F)
Indice de réfraction 1.421
Quantité 100 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 385637
Poids de la formule 106.55
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-2-butanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Chloro-2-butanone