Learn More
Glycérol, plus de 99 %, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10795711 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10795711 2.5 l Flacon en plastique PEHD 2.50L
10579570 500 mL Flacon en plastique PEHD 500mL
12656707 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
12666707 5 L Flacon en plastique PEHD 5L
10214580 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10795711 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur G/0650/17
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
C3H8O3, numéro CAS 56-81-5, propanetriol, trihydroxypropane, alcool glycylique, glycérol, glycéritol, glycérine, osmoglycine, 1,2,3-propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, 2,5 L, 290 °C, CHEBI:17754, non désigné, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propane-1,2,3-triol, 18 °C, 4722 | CAS : 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
C3H8O3, numéro CAS-56-81-5, glycérol, propanetriol, alcool glycylique, glycérine, 1,2,3-trihydroxypropane, glycérine, 1,2,3-propanetriol, trihydroxypropane, osmoglyne, glycéritol, 1 L, 290°C, CHEBI:17754, non désigné, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propane-1,2,3-triol, 18°C, 4722
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycérol, glycérine, alcool glycylique, glycéritol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI : 17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Point de fusion 18°C
pH 5
Point d’ébullition 290°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 2.5 l
Densité de vapeur 3.17
Poids de la formule 92.09 g/mol
Tension de vapeur 0.003 mbar 50
Forme physique Liquide très visqueux