Learn More
Acide3-Chloro-2-méthoxypyridine-4- boronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 13488618 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13488618 250 mg Flacon en verre 250mg
13468618 1 g Flacon en verre 1g
13478618 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13488618 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448772500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 957060-88-7
Formule moléculaire C6H7BClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 187.39
Numéro MDL MFCD06798255
Clé InChI YQNAXOGPSUVHNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-ylboronicacid, 2-methoxy-3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid, pubchem17058, abbypharma ap-17-5909, 3-chloro-2-methoxypyrdine-4-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl
CID PubChem 44119809
Nom IUPAC Acide (3-chloro-2-méthoxypyridine-4-yl)boronique
SMILES COC1=NC=CC(B(O)O)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Point de fusion 140°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Poids de la formule 187.39
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement