Learn More
3-chloro-2-méthylpropène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405317
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11405317
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22674.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 563-47-3 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
3-Chloro-2-methylpropene has been used as reactant in the synthesis of cyclobutanone. It is used as an intermediate in the production of plastics, pharmaceuticals and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Chloro-2-méthylpropène a été utilisé comme réactif dans la synthèse de la cyclobutanone. Il est utilisé comme intermédiaire dans la production de plastiques, de produits pharmaceutiques et d’autres produits chimiques organiques.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-47-3
Formule moléculaire C4H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 90.55
Numéro MDL MFCD00000953
Clé InChI OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
CID PubChem 11241
ChEBI CHEBI:82419
Nom IUPAC 3-chloro-2-méthylprop-1-ène
SMILES CC(=C)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-methylpropene
Point de fusion -80°C
Densité 0.917
Point d’ébullition 71°C to 72°C
Point d’éclair −12°C (9°F)
Indice de réfraction 1.4275
Quantité 50 g
Numéro UN UN2554
Merck Index 14,2148
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 90.55
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-2-methylpropene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Chloro-2-methylpropene