Learn More
3-Chloro-3-méthyl-1-butyne, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470788
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11470788
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25252.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1111-97-3 | C5H7Cl | 102.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1111-97-3
Formule moléculaire C5H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 102.56
Numéro MDL MFCD00190221
Clé InChI QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-chloro-3-methyl, 3-chloro-3-methylbutyne, 3-methyl-3-chlorobutyne, acmc-1bo5c, 2-chloro-2-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl-butyne, 3-chloro-3-methyl-1-butyn, 2-chloro-2-methyl-3-butyne
CID PubChem 70679
Nom IUPAC 3-chloro-3-méthylbut-1-yne
SMILES CC(C)(Cl)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
Point de fusion -61°C
Point d’ébullition 73°C to 75°C
Point d’éclair 4°C (40°F)
Odeur Recognizable
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 102.57
Pourcentage de pureté 95%