Learn More
3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluorure,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride |
| Densité | 1.61 |
| Point d’ébullition | 200°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.482 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 5436538 |
| Poids de la formule | 243.55 |
| Pourcentage de pureté | 98% |