Learn More
3-chloro-4-hydroxyacétanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4812929 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15249305
Marque: Thermo Scientific Acros 450080010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3964-54-3 | C8H8ClNO2 | 185.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3964-54-3
Formule moléculaire C8H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.61
Numéro MDL MFCD01318123
Clé InChI JULKJDRBSRRBHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-chloro-4-hydroxyphenyl acetamide, 3-chloro-4-hydroxyacetanilide, 4-acetylamino-2-chlorophenol, 2-chloro-4-acetamidophenol, acetamide, n-3-chloro-4-hydroxyphenyl, 3'-chloro-4'-hydroxyacetanilide, zlchem 1169, paracetamol impurity c, chloro-4-acetamidophenol, 3-chloro-4-hydroxyacet anilide
CID PubChem 77579
Nom IUPAC N-(3-chloro-4-hydroxyphényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
Point de fusion 144.0°C to 146.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water
Poids de la formule 185.61
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.