Learn More
Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080540
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11419342
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10106.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 37908-96-6 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37908-96-6
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.591
Numéro MDL MFCD00016512
Clé InChI IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
CID PubChem 169982
Nom IUPAC Acide3-chloro-4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Point de fusion 215°C to 219°C
Quantité 5 g
Beilstein 2087584
Poids de la formule 186.59
Pourcentage de pureté ≥98%