Learn More
3’-chloro-4’-méthylacétanilide, 98 %
Code produit. 11463937
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11463937
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19336.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7149-79-3
Formule moléculaire C9H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 183.635
Numéro MDL MFCD00032582
Clé InChI IGLVCWPPISIXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-chloro-4-methylphenyl acetamide, 3-chloro-4-methylacetanilide, o-chloro-p-acetotoluidide, 3'-chloro-p-acetotoluidide, 4-acetylamino-2-chlorotoluene, acetamide, n-3-chloro-4-methylphenyl, 3-chloro-4-acetotoluidide, unii-x7x7s72d5r, p-acetotoluidide, 3'-chloro, 3'-chloro,4'-methylacetanilide
CID PubChem 23537
Nom IUPAC N-(3-chloro-4-méthylphényl)acétamide
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Chloro-4'-methylacetanilide
Point de fusion 102°C to 105°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 183.64
Pourcentage de pureté 98%