Learn More
3-chloro-4-méthylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-chloro-4-methylbenzylamine |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 155.63 |
| Pourcentage de pureté | 97% |