Learn More
Acide 3-chloro-5-fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11416010
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 11416010
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26567.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’acide 3-chloro-5-fluorobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il agit comme réactif protecteur et est utilisé dans la recherche chimique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25026-64-6
Formule moléculaire C7H4ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.555
Numéro MDL MFCD00973904
Clé InChI QFMRANWPGGSNHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-fluoro-benzoic acid, 3-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-3-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluorobenzoicacid, pubchem1373, acmc-209ggm, intermediates-zcf02673, ksc497i9n, rarechem al be 1247
CID PubChem 2734840
Nom IUPAC Acide 3-chloro-5-fluorobenzoïque
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 174.56
Pourcentage de pureté 97%