Learn More
3-Chloro-5-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396599
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11396599
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26195.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 202982-70-5 | C6H4ClFO | 146.545 g/mol
3-Chloro-5-fluorophenol is used as an intermediate in organic synthesis. It plays an important role in the preparation of substituted amides as antagonists and/or inverse agonists of cannabinoid-1 receptor, substituted N-(arylmethyl)aryloxy arylcarboxamide and heteroarylcarboxamide antagonists for the PGE2 receptor EP4 for the treatment of pain, inflammation, osteoarthritis, and rheumatoid arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Chloro-5 -fluorophénol est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il joue un rôle important dans la préparation des amides substitués comme antagonistes et / ou agonistes inverses des récepteurs cannabinoïdes-1, antagonistes N-(arylméthyl)aryloxy arylcarboxamide et hétéroarylcarboxamide substitués pour le récepteur PGE2 EP4 pour le traitement de la douleur, de l’inflammation, de l’arthrose et de l’arthrite rhumatoïde.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202982-70-5
Formule moléculaire C6H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 146.545
Numéro MDL MFCD00042212
Clé InChI ZMFBYTAAMHWQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-fluoro-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2858, acmc-209f8b, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro-9ci
CID PubChem 2773713
Nom IUPAC 3-chloro-5-fluorophénol
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-fluorophenol
Indice de réfraction 1.537
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 146.55
Pourcentage de pureté 98%