Learn More
3-Chloro-5 -(pentafluorothio)benzamide 97 %
Code produit. 15475947
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15475947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33146.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1240257-35-5
Formule moléculaire C7H5ClF5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 281.63
Numéro MDL MFCD16652452
Clé InChI SCYISRHUJQHNFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-pentafluorosulfur benzamide, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide, 3-chloro-5-pentafluorothio benzamide
CID PubChem 66523520
Nom IUPAC 3-Chloro--(pentafluoro-$l^{5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzamide
SMILES NC(=O)C1=CC(=CC(Cl)=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 281.63
Pourcentage de pureté 97%