Learn More
Acide 3-chloro-5-(pentafluorothio)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15486757
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15486757
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33872.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1448317-67-6
Formule moléculaire C7H4ClF5O2S
Poids moléculaire (g/mol) 282.609
Numéro MDL MFCD16652415
Clé InChI QEUCPMZEYUIRBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-pentafluorosulfur benzoic acid, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 3-chloro-5-pentafluorothio benzoic acid, 3-chloro-5-pentafluoro-lambda6-sulphanyl benzoic acid
CID PubChem 66523456
Nom IUPAC Acide 3-chloro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzoïque
SMILES C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 282.61
Pourcentage de pureté 97%