Learn More
3-Chloro-5-(trifluorométhoxy)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15475327
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15475327
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32579.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017778-52-7
Formule moléculaire C7H4ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.55
Numéro MDL MFCD09832330
Clé InChI GDQVMGRMDBOXLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-trifluoromethoxy phenol, 5-chloro-3-trifluoromethoxy phenol, 3-chloro-5-trifluoromethoxy phenol, jrd
CID PubChem 46737653
Nom IUPAC 3-chloro-5-(trifluorométhoxy)phénol
SMILES OC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Indice de réfraction 1.4702
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.56
Pourcentage de pureté 97%