Learn More
3-Chloro-6-méthoxypyridazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462227 100 g 100g
11442227 5 g 5g
11452227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14173.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1722-10-7 | C5H5ClN2O | 144.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1722-10-7
Formule moléculaire C5H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.56
Numéro MDL MFCD00006467
Clé InChI XBJLKXOOHLLTPG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74403
Nom IUPAC 3-chloro-6-méthoxypyridazine
SMILES COC1=CC=C(Cl)N=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-6-methoxypyridazine
Point de fusion 90°C to 92°C
Quantité 100 g
Beilstein 118854
Synonyme pyridazine, 3-chloro-6-methoxy, 3-chloro-6-methoxy-pyridazine, 6-chloro-3-methoxypyridazine, pyridazine,3-chloro-6-methoxy, 6-chloropyridazin-3-yl methyl ether, 3-chloro-6-methoxypyridazine, zlchem 731, acmc-1bvtl, 3-methoxy-6-chloropyridazine, 3-chloro-6-methoxy pyridazine
Poids de la formule 144.56
Pourcentage de pureté 97%